Läs mer
ABEBA™ Uni6 Antracit Safety Trainers S2 ESD
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Tillverkad för komfort och säkerhet
- Följ EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
- ESD-avledande enligt EN 61340
- Halksäker PU/TPU yttersula
- Andningsbart och vattenavvisande stickat tyg
- Tåhätta av stål (200 J)
- Andningsbart och antibakteriellt foder med silverjoner
- Uttagbar innersula aktiv komfort
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Antracit |
| Material | Stickat tyg |
| Storlek | 37 |
| Tåmaterial | Stål |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ESD enligt 61340 klass klimat 1, EN ISO 20345: 2012 S2 SRC |
| Kön | Unisex |
| Ankel stil | Tränare |
| Vattentät | Vattenavvisande |
| Produkttyp | S2 SRC ESD |