Learn More
ABEBA™ Uni6 Anthracite Safety Trainers S2 ESD
Descrizione
- Made for comfort and safety
- Comply to EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
- ESD dissipative according EN 61340
- Slip resistant PU/TPU outsole
- Breathable and water repellent knitted fabric
- Steel toe cap (200 J)
- Breathable and antibacterial lining with silver ions
- Removable insole active comfort
Specifica
Specifica
| Color | Anthracite |
| Material | Knitted Fabric |
| Size | 47 |
| Toe Material | Steel |
| Certifications/Compliance (Europe) | ESD according 61340 class climatic 1, EN ISO 20345: 2012 S2 SRC |
| Gender | Unisex |
| Ankle Style | Trainers |
| Waterproof | Water Repellent |
| Product Type | S2 SRC ESD |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?