Läs mer
ABEBA™ Uni6 svarta yrkesslip-on skor O2
Produktkod. 16318141
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 16318141
Brand: ABEBA™ 36741/45
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ABEBA™ Uni6 Black Occupational Slip-On Shoes O2 gjorda av vatten- och kemikaliebeständig mikrofiber med en tvättbar, halksäker PU/TPU-yttersula.
  • Hygien, komfort
  • Följ EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Halksäker PU/TPU yttersula
  • Bra dämpning
  • Energiupptagning i hälområdet
  • Vatten- och kemikaliebeständig mikrofiber
  • Andningsbart och antibakteriellt foder med silverjoner
  • Sanerad behandling
  • Uttagbar Active Comfort innersula
  • Tvättbar i 30 °C
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD
Färg Svart
Liner material Foder av silverjoner som andas
Material Mikrofiber
Storlek 45
Enda funktioner Halk- och nötningsbeständig, ESD-avledande, stötdämpande
Sulmaterial Polyuretan, termoplastisk polyuretan
Stil Slip-on skor
Förpackningsmängd 1 par
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20347: 2012; DIN EN 61340
Motståndskraftig mot Vatten
Vattentät Ja