Läs mer
ABEBA™ Uni6 svarta yrkesslip-on skor O2
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Hygien, komfort
- Följ EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Halksäker PU/TPU yttersula
- Bra dämpning
- Energiupptagning i hälområdet
- Vatten- och kemikaliebeständig mikrofiber
- Andningsbart och antibakteriellt foder med silverjoner
- Sanerad behandling
- Uttagbar Active Comfort innersula
- Tvättbar i 30 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD |
| Färg | Svart |
| Liner material | Foder av silverjoner som andas |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 48 |
| Enda funktioner | Halk- och nötningsbeständig, ESD-avledande, stötdämpande |
| Sulmaterial | Polyuretan, termoplastisk polyuretan |
| Stil | Slip-on skor |
| Förpackningsmängd | 1 par |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | SV ISO 20347: 2012; DIN EN 61340 |
| Visa mer |