Läs mer
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3
Produktkod. 16327971
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
16327971 35 -
16337971 36 -
16347971 37 -
16357971 38 -
16367971 39 -
16377971 40 -
16387971 41 -
16397971 42 1 par
16307981 43 -
16317981 44 -
16327981 45 -
16337981 46 -
16347981 47 -
16357981 48 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 16327971 Leverantör ABEBA™ Leverantörsnummer 31628/35
Beräknad leverans: 11-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3 är gjorda av svart riv- och vattenavvisande tyg med en halksäker PU/TPU-yttersula.
  • Komfort, säkerhet och stil
  • Följ EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Halksäker PU/TPU yttersula
  • Riv- och vattenavvisande tyg
  • Tåhätta av stål (200 joule)
  • Textil antipunktur mellansula
  • Andningsbart och antibakteriellt foder med silverjoner
  • Sanerad behandling
  • Uttagbar innersula Aktiv komfort
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2012 SB SRC ESD
Förslutningstyp Snören
Färg Svart
Öljet material Stål
Liner material Foder av silverjoner som andas
Lyfttyp Vadderad
Material Textil
Storlek 35
Enda funktioner Halk- och nötningsbeständig, ESD-avledande
Sulmaterial Polyuretan, termoplastisk polyuretan
Stil Tränare
Tåmaterial Stål
Förpackningsmängd 1 par
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345: 2012
Motståndskraftig mot Vatten
Vattentät Ja