Läs mer
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Komfort, säkerhet och stil
- Följ EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- Halksäker PU/TPU yttersula
- Andningsbart och vattenavvisande stickat tyg
- Tåhätta av stål (200 J)
- Textil antipunktur mellansula
- Andningsbart och antibakteriellt foder med silverjoner
- Uttagbar innersula
- Aktiv komfort
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 20345: 2012, S3, SRC |
| Färg | Svart |
| Material | Stickad textil |
| Storlek | 40 |
| Tåmaterial | Stål |
| Kön | Unisex |
| Ankel stil | Tränare |
| Vattentät | Vattenavvisande |
| Produkttyp | S3 SRC |