Läs mer
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3 ESD
Beschreibung
- Tillverkad för säkerhet och komfort
- Följ EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD-avledande enligt EN 61340
- Halksäker PU/TPU yttersula
- Andningsbart och vattenavvisande stickat tyg
- Tåhätta av stål (200 J)
- Textil antipunktur mellansula
- Andningsbart och antibakteriellt foder med silverjoner
- Uttagbar innersula aktiv komfort
Spezifikation
Spezifikation
| Färg | Svart |
| Material | Stickat tyg |
| Storlek | 35 |
| Tåmaterial | Stål |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ESD enligt 61340 klass klimat 1, EN ISO 20345: 2012 S3 SRC |
| Kön | Unisex |
| Ankel stil | Tränare |
| Vattentät | Vattenavvisande |
| Produkttyp | S3 SRC ESD |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?