Läs mer
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3 ESD
Beskrivning
- Tillverkad för säkerhet och komfort
- Följ EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD-avledande enligt EN 61340
- Halksäker PU/TPU yttersula
- Andningsbart och vattenavvisande stickat tyg
- Tåhätta av stål (200 J)
- Textil antipunktur mellansula
- Andningsbart och antibakteriellt foder med silverjoner
- Uttagbar innersula aktiv komfort
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Stickat tyg |
| Storlek | 39 |
| Tåmaterial | Stål |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ESD enligt 61340 klass klimat 1, EN ISO 20345: 2012 S3 SRC |
| Kön | Unisex |
| Ankel stil | Tränare |
| Vattentät | Vattenavvisande |
| Produkttyp | S3 SRC ESD |