Läs mer
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3 ESD
Produktkod. 17191175
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17191175 41 -
17131175 35 -
17141175 36 -
17131185 45 -
17141185 46 -
17151185 47 -
17161185 48 -
17151175 37 1 par
17161175 38 -
17171175 39 -
17181175 40 -
17101185 42 -
17111185 43 -
17121185 44 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17191175 Leverantör ABEBA™ Leverantörsnummer 31676/41
Beräknad leverans: 20-11-2026
Andningsbara, vattenavvisande sneakers av stickat tyg, halksäker PU/TPU yttersula, ståltåhätta, textil antipunktion
  • Tillverkad för säkerhet och komfort
  • Följ EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
  • ESD-avledande enligt EN 61340
  • Halksäker PU/TPU yttersula
  • Andningsbart och vattenavvisande stickat tyg
  • Tåhätta av stål (200 J)
  • Textil antipunktur mellansula
  • Andningsbart och antibakteriellt foder med silverjoner
  • Uttagbar innersula aktiv komfort
Specifikationer
Färg Svart
Material Stickat tyg
Storlek 41
Tåmaterial Stål
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ESD enligt 61340 klass klimat 1, EN ISO 20345: 2012 S3 SRC
Kön Unisex
Ankel stil Tränare
Vattentät Vattenavvisande
Produkttyp S3 SRC ESD