Läs mer
ABEBA™ Uni6 Blue Occupational Sneakers O1
Produktkod. 16398161
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16398161 45 -
16398151 35 -
16308161 36 -
16318161 37 -
16328161 38 -
16338161 39 -
16348161 40 -
16358161 41 1 par
16368161 42 -
16378161 43 -
16388161 44 -
16308171 46 -
16318171 47 -
16328171 48 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 16398161 Leverantör ABEBA™ Leverantörsnummer 36773/45
Beräknad leverans: 10-11-2026
ABEBA™ Uni6 Blue Occupational Sneakers O1 gjorda av vattenavvisande stickad textil med halksäker PU/TPU yttersula.
  • Andningsförmåga, lätt, komfort
  • Följ EN ISO 20347: 2012, O1 FO, SRC
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Halksäker PU/TPU yttersula
  • Bra dämpning
  • Energiupptagning i hälområdet
  • Vattenavvisande stickad textil som andas
  • Andningsbart och antibakteriellt foder med silverjoner
  • Saneringsbehandling
  • Uttagbar Active Comfort innersula
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012, O1, FO, SRC, ESD
Förslutningstyp Snören
Färg Blått
Öljet material Stål, rostfritt
Liner material Foder av silverjoner som andas
Material Textil
Storlek 45
Enda funktioner Halk- och nötningsbeständig, ESD-avledande, stötdämpande
Sulmaterial Polyuretan, termoplastisk polyuretan
Stil Sneakers
Förpackningsmängd 1 par
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20347: 2012; DIN EN 61340