Läs mer
ABEBA™ Uni6 Blue Safety Sneakers S1
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- Komfort och andningsförmåga
- Följ EN ISO 20345: 2012, S1, SRC
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Halksäker PU/TPU yttersula
- Vattenavvisande och andningsbar blå stickad textil
- Tåhätta av stål (200 joule)
- Andningsbart och antibakteriellt foder med silverjoner
- Sanerad behandling
- Uttagbar innersula Aktiv komfort
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20345:2012 S1 SRC ESD |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Blått |
| Öljet material | Stål |
| Liner material | Foder av silverjoner som andas |
| Lyfttyp | Vadderad |
| Material | Textil |
| Storlek | 35 |
| Enda funktioner | Halk- och nötningsbeständig, ESD-avledande |
| Sulmaterial | Polyuretan, termoplastisk polyuretan |
| Visa mer |