Läs mer
ABEBA™ Uni6 White Occupational Slip-On Shoes O2
Produktkod. 16398121
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16398121 47 -
16378111 35 1 par
16388111 36 1 par
16398111 37 -
16308121 38 1 par
16318121 39 -
16328121 40 -
16338121 41 -
16348121 42 1 par
16358121 43 -
16368121 44 1 par
16378121 45 -
16388121 46 -
16308131 48 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 16398121 Leverantör ABEBA™ Leverantörsnummer 36740/47
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
ABEBA™ Uni6 White Occupational Slip-On Shoes O2 gjorda av vatten- och kemikaliebeständig mikrofiber med en tvättbar, halksäker PU/TPU-yttersula.
  • Hygien, komfort
  • Följ EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Halksäker PU/TPU yttersula
  • Bra dämpning
  • Energiupptagning i hälområdet
  • Vatten- och kemikaliebeständig mikrofiber
  • Andningsbart och antibakteriellt foder med silverjoner
  • Sanerad behandling
  • Uttagbar Active Comfort innersula
  • Tvättbar i 30 °C
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD
Färg Vitt
Liner material Foder av silverjoner som andas
Material Mikrofiber
Storlek 47
Enda funktioner Halk- och nötningsbeständig, ESD-avledande, stötdämpande
Sulmaterial Polyuretan, termoplastisk polyuretan
Stil Slip-on skor
Förpackningsmängd 1 par
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20347: 2012; DIN EN 61340
Motståndskraftig mot Vatten
Vattentät Ja