Läs mer
ABEBA™ Uni6 White Occupational Sneakers O2
Produktkod. 16398101
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16398101 41 1 par
16338101 35 -
16348101 36 1 par
16358101 37 -
16368101 38 -
16378101 39 -
16388101 40 -
16308111 42 -
16318111 43 -
16328111 44 1 par
16338111 45 1 par
16348111 46 1 par
16358111 47 -
16368111 48 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 16398101 Leverantör ABEBA™ Leverantörsnummer 36729/41
Beräknad leverans: 05-11-2026
ABEBA™ Uni6 White Occupational Sneakers O2 gjorda av riv- och vattenavvisande tyg med halksäker PU/TPU yttersula.
  • Lätt, smidig, vattenavvisande
  • Följ EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Halksäker PU/TPU yttersula
  • Bra dämpning
  • Energiupptagning i hälområdet
  • Riv- och vattentåliga tyger
  • Lätt att fästa med snören
  • Andningsbart och antibakteriellt foder med silverjoner
  • Saneringsbehandling
  • Uttagbar Active Comfort innersula
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD
Förslutningstyp Snören
Färg Vitt
Öljet material Stål, rostfritt
Liner material Foder av silverjoner som andas
Material Textil
Storlek 41
Enda funktioner Halk- och nötningsbeständig, ESD-avledande, stötdämpande
Sulmaterial Polyuretan, termoplastisk polyuretan
Stil Tränare
Förpackningsmängd 1 par
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20347: 2012; DIN EN 61340
Motståndskraftig mot Vatten
Vattentät Ja