Läs mer
ABEBA™ Uni6 White Safety Slip-On Shoe S2
Produktkod. 16358001
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
16358001 40 -
16308001 35 -
16318001 36 1 par
16328001 37 -
16338001 38 1 par
16348001 39 -
16368001 41 -
16378001 42 -
16388001 43 -
16398001 44 -
16308011 45 -
16318011 46 -
16328011 47 -
16338011 48 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 16358001 Leverantör ABEBA™ Leverantörsnummer 31740/40
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
ABEBA™ Uni6 White Safety Slip-On Shoe S2 tillverkad av vatten- och kemikaliebeständig mikrofiber med halksäker PU/TPU-yttersula.
  • Komfort, säkerhet och hygien
  • Följ EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Halksäker PU/TPU yttersula
  • Vatten- och kemikaliebeständig mikrofiber
  • Tåhätta av stål (200 joule)
  • Vristområde med elastiskt band
  • Andningsbart och antibakteriellt foder med silverjoner
  • Sanerad behandling
  • Inga sidosömmar
  • Uttagbar innersula Aktiv komfort
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD
Färg Vitt
Liner material Andningsbart silverjonfoder
Lyfttyp Vadderad
Material Mikrofiber
Storlek 40
Enda funktioner Halk- och nötningsbeständig, ESD-avledande
Sulmaterial Polyuretan, termoplastisk polyuretan
Stil Slip-on skor
Tåmaterial Stål
Förpackningsmängd 1 par
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345: 2012; DIN EN 61340
Motståndskraftig mot Vatten
Vattentät Ja