Läs mer
ABEBA™ Uni6 White Safety Slip-On Shoe S2
Produktkod. p-7162379
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 16308001
Brand: ABEBA™ 31740/35
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ABEBA™ Uni6 White Safety Slip-On Shoe S2 tillverkad av vatten- och kemikaliebeständig mikrofiber med halksäker PU/TPU-yttersula.
  • Komfort, säkerhet och hygien
  • Följ EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Halksäker PU/TPU yttersula
  • Vatten- och kemikaliebeständig mikrofiber
  • Tåhätta av stål (200 joule)
  • Vristområde med elastiskt band
  • Andningsbart och antibakteriellt foder med silverjoner
  • Sanerad behandling
  • Inga sidosömmar
  • Uttagbar innersula Aktiv komfort
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD
Färg Vitt
Liner material Andningsbart silverjonfoder
Lyfttyp Vadderad
Material Mikrofiber
Storlek 35
Enda funktioner Halk- och nötningsbeständig, ESD-avledande
Sulmaterial Polyuretan, termoplastisk polyuretan
Stil Slip-on skor
Tåmaterial Stål
Förpackningsmängd 1 par
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345: 2012; DIN EN 61340
Motståndskraftig mot Vatten
Vattentät Ja