Läs mer
ABEBA™ Uni6 White Safety Sneakers S1
Produktkod. 16338041
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 16338041
Brand: ABEBA™ 31772/36
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ABEBA™ Uni6 White Safety Sneakers S1 är gjorda av vit vattenavvisande stickad textil med en halksäker PU/TPU-yttersula.
  • Komfort och andningsförmåga
  • Följ EN ISO 20345: 2012, S1, SRC
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Halksäker PU/TPU yttersula
  • Vattenavvisande och andningsbar vit stickad textil
  • Tåhätta av stål (200 joule)
  • Andningsbart och antibakteriellt foder med silverjoner
  • Sanerad behandling
  • Uttagbar innersula Aktiv komfort
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2012 S1 SRC ESD
Förslutningstyp Snören
Färg Vitt
Öljet material Stål
Liner material Foder av silverjoner som andas
Lyfttyp Vadderad
Material Textil
Storlek 36
Enda funktioner Halk- och nötningsbeständig, ESD-avledande
Sulmaterial Polyuretan, termoplastisk polyuretan
Stil Sneakers
Tåmaterial Stål
Förpackningsmängd 1 par
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20345: 2012; DIN EN 61340