Läs mer
Huber™ Unichiller 015w OLE
Kylkapacitet:
1,58 kW vid 15 °C. 1 kW vid 0 °C, 0,7 kW vid -10 °C, 0,3 kW vid -20 °C
Beskrivning
Huber Unichillers erbjuder bättre effektivitet, stabilt tryck och leveransprestanda med en konstant kylvattentemperatur jämfört med traditionell tappvattenkylning.
- Kylare minskar också vattenförbrukningen och hjälper till att bevara miljön samtidigt som de sänker driftskostnaderna.
- Unichillers är lämpliga för borttagning av värme från kemiska processer, kyltekniska anläggningar eller som central kylvattenförsörjning för laboratorier.
- Alla Unichillers är designade för kontinuerlig drift vid omgivningstemperaturer upp till +40 °C.
- Installation i utomhusområden är möjlig med valfria väderskydd och vinterdriftspaket.
- Pumpar finns tillgängliga med utökat tryck och flöde för applikationer med höga tryckfall.
Specifikationer
Specifikationer
| Kommunikationer | USB (enhet), RS232 |
| Kylkapacitet | 1,58 kW vid 15 °C. 1 kW vid 0 °C, 0,7 kW vid -10 °C, 0,3 kW vid -20 °C |
| Pumptyp | Cirkulationspump |
| Temperaturområde | -20 °C till +40 °C |
| Elektriska krav | 220 till 240 V, 50 Hz |