Läs mer
Huber Unichiller™ 025w OLÉ
Beskrivning
- Unichiller 025w OLÉ med ny styrenhet OLÉ Chiller
- Temperaturområde: -10 till 40 °C
- Kylkapacitet 15 °C: 2,5 kW
- Kylkapacitet 0 °C: 2 kW
- Maxtryckpump: 29 L/min / 1,0 bar
- Pumpanslutning: G3/4 hane
- Kylvattenanslutning: G1/2 hane
- Strömförsörjning: 220-240 V 1~ 50 Hz
- Med kylmedium R-449A
- RS232/seriell med LAI-kommandona G,v,L (SpyLight-kompatibel)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 3.8 L |
| Kondensor typ | Vattenkyld |
| Kylkapacitet | 2,5 kW vid +15 °C |
| Pumptyp | Standard |
| Temperaturområde | -10 °C till +40 °C |
| Typ | Kylcirkulatorer |
| Elektriska krav | 1~ 50 Hz |
| Spänning | 220/240 V |