Läs mer
Uniconazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Uniconazole |
| CAS | 83657-22-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 H18 Cl N3 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (E)-(±)-β-[(4-Chlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (E)-1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1,2,4-triazol-1-yl)-1-penten-3-ol, (βE)-β-[(4-Chlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (E)-β-[(4-Chlorophenyl)methylene]-α-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, M 13144, Majic, Majic S 3307D, Pentefenzol, Prunit, S 07, S 327D, S 3307, S 3307D, Sumagic, Sumiseven, Uniconazole, XE 1019, XE 1019D |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18ClN3O/c1-15(2,3)14(20)13(19-10-17-9-18-19)8-11-4-6-12(16)7-5-11/h4-10,14,20H,1-3H3/b13-8+ |
| LEDER | CC(C)(C)C(O)\C(=C/c1ccc(Cl)cc1)\n2cncn2 |
| IUPAC-namn | (E)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1,2,4-triazol-1-yl)pent-1-en-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.78 |
| Visa mer |