Läs mer
uvex Unidur 6641 Skärskyddshandskar
Produktkod. 17240411 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
6
11
Förpackningsstorlek:
10 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
17240411 6 10 par
15346972 11 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17240411 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6021006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00 SEK
    1273.25 SEK / 10 par
    Save 46.75 SEK
    3% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskarna är tillverkade av högkvalitativa HPPE-fibrer, med en polyuretanbeläggning för förbättrad greppförmåga och skärmotstånd på nivå B.
  • Lätta, polyuretanbelagda HPPE-monteringshandskar
  • Beläggning ger mekanisk nötningsbeständighet och skärskydd nivå 3/B
  • Förbättrat grepp i torra eller lätt fuktiga områden
  • Hög känslighet för uppgifter som kräver taktilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Vitt, Grå
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material HPPE, Elastan
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 6
EN388 Standard 4343B
För användning med (applikation) Fordon, metallarbete och förpackningar
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Serie Unidur 6641