Läs mer
uvex Unidur 6641 Skärskyddshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
11
Förpackningsstorlek:
10 par
Beskrivning
- Lätta, polyuretanbelagda HPPE-monteringshandskar
- Beläggning ger mekanisk nötningsbeständighet och skärskydd nivå 3/B
- Förbättrat grepp i torra eller lätt fuktiga områden
- Hög känslighet för uppgifter som kräver taktilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Vitt, Grå |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | HPPE, Elastan |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Storlek | 6 |
| EN388 Standard | 4343B |
| För användning med (applikation) | Fordon, metallarbete och förpackningar |
| Visa mer |