Beskrivning
- HPPE och glasfiberkonstruktion ger nivå C skärskydd
- NBR-skumbeläggning ökar den mekaniska nötningsbeständigheten
- Förbättrat grepp i torra eller lätt fuktiga områden
- Idealisk för precisionsmonteringsarbete som kräver taktilitet och känslighet
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | NBR-skum |
| Färg | Grå, Svart |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | HPPE, Glasfiber |
| Produkttyp | Skärtåliga handskar |
| Storlek | 8 |
| EN388 Standard | 4X43C |
| För användning med (applikation) | Fordon, underhåll, metallarbete och frakt |
| Visa mer |