Läs mer
uvex Unidur 6659 Skumskyddshandske
Produktkod. 17290481 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17290481 10
17250481 6
17260481 7
17270481 8
17280481 9
17200491 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17290481 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6093810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 SEK
    953.84 SEK / 10 par
    Save 61.16 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Handskar är tillverkade av en kombination av HPPE och glasfibrer för att ge nivå C skärskydd, med NBF-skumbeläggning på handflatan och fingrarna för mekanisk nötningsbeständighet.
  • HPPE och glasfiberkonstruktion ger nivå C skärskydd
  • NBR-skumbeläggning ökar den mekaniska nötningsbeständigheten
  • Förbättrat grepp i torra eller lätt fuktiga områden
  • Idealisk för precisionsmonteringsarbete som kräver taktilitet och känslighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial NBR-skum
Färg Grå, Svart
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material HPPE, Glasfiber
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 10
EN388 Standard 4X43C
För användning med (applikation) Fordon, underhåll, metallarbete och frakt
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Serie Unidur 6659 Skum