Läs mer
uvex Unidur 6659 Skumskyddshandske
Produktkod. p-7230482 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Produktkod. 17250481
Brand: uvex 6093806
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskar är tillverkade av en kombination av HPPE och glasfibrer för att ge nivå C skärskydd, med NBF-skumbeläggning på handflatan och fingrarna för mekanisk nötningsbeständighet.
  • HPPE och glasfiberkonstruktion ger nivå C skärskydd
  • NBR-skumbeläggning ökar den mekaniska nötningsbeständigheten
  • Förbättrat grepp i torra eller lätt fuktiga områden
  • Idealisk för precisionsmonteringsarbete som kräver taktilitet och känslighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial NBR-skum
Färg Grå, Svart
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material HPPE, Glasfiber
Produkttyp Skärtåliga handskar
Storlek 6
EN388 Standard 4X43C
För användning med (applikation) Fordon, underhåll, metallarbete och frakt
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Serie Unidur 6659 Skum