Läs mer
Thermo Scientific™ Unifilter Direct-Connection Filtersystemkomponenter
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Minimera stilleståndstiden. Thermo Scientific™ Unifilter Direct-Connection Filtersystemkomponenter byts enkelt ut.
- Utbytbart 0,5 μm drop-in filter förbättrar kolonnens livslängd och förbättrad prestanda
- Hållare ansluten direkt till analyssystemets inlopp för maximal bekvämlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 2.1, 3 mm |
| För användning med (utrustning) | Unifilter Direct-Connection HPLC-filtersystem |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3,0/2,1 mm |
| Beskrivning | Unifilter Direct-Connection Filterhållare; 2,1/3,0 mm |
| Typ | Unifilter direktanslutningshållare |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.