Läs mer
Thermo Scientific™ Uniguard™ Direct-Connection Skyddskassetthållare
Produktkod. 10602864 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
1 mm ID Vaktkolonner
2,1 till 3 mm ID Vaktkolonner
4,6 mm ID Vaktkolonner
Tips för utbyte av vattenpelare
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10602864 4,6 mm ID Vaktkolonner Varje
10610781 Tips för utbyte av vattenpelare Varje
10762567 1 mm ID Vaktkolonner Varje
10776714 2,1 till 3 mm ID Vaktkolonner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10602864 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 85000
Beräknad leverans: 10-11-2026
Eliminera kravet på extra beslag med Thermo Scientific™ Uniguard Direct-Connection Skyddskassetthållare.
Eliminera kravet på extra beslag med hjälp av Thermo Scientific™ Uniguard Direct-Connection Skyddskassetthållare. De är återanvändbara, skyddspatronhållare i rostfritt stål som fästs direkt på analyskolonnens inlopp.
  • Med PEEK 0,0625 tum. hanuttag som passar många pelare
  • 0,0625 tum. honinloppsspets kan användas med olika standardkopplingar
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Skyddskassetthållare för 4,6 mm ID Vaktkolonner
För användning med (utrustning) 4,6 mm ID Vaktkolonner
Produkttyp Patronhållare
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.