missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Uvex™ Unilite Thermo HD Safety Gloves
Handla allt Uvex Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
10 par
Beskrivning
- Two-layer acrylic, cotton terry contruction provides reliable protection in cold applications
- PVC coating on the palm and fingers enhances grip capabilites
- Gloves remain comfortable and flexible, even at low temperatures
- Provides thermal insulation when in direct contact with cold objects
- Mechanical protection for heavy-duty tasks
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 511: 12X |
| Användningsområden | Industrial |
| Beläggningsmaterial | PVC |
| Färg | Orange, Black |
| Material | Acrylic, Terrycloth |
| Storlek | 10 |
| EN388 Standard | 3231X |
| För användning med (applikation) | Cold Environments, Construction, Forklift Operation, and Refrigeration |
| Kön | Unisex |
| Handske manschettstil | Knit |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering