Beskrivning
- Vinterskyddshandskar kombinerar termiskt skydd med skärskydd på nivå C
- Robust polymerbeläggning förblir flexibel även vid låga temperaturer
- Akrylfoder ger isolering vid direkt kontakt med kalla föremål
- Förbättrat grepp i torra eller lätt fuktiga områden
- Dubbelskiktskonstruktion
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 511: 02X |
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Polymer |
| Färg | Klart, Svart |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Ambidexter |
| Material | Polyamid, Glas |
| Produkttyp | Kyltåliga handskar |
| Storlek | 10 |
| EN388 Standard | 3X42C |
| Visa mer |