Läs mer
uvex Unilite Thermo Plus Cut C säkerhetshandskar
Produktkod. 17270461 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
10 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17270461 11 10 par
17230461 7 -
17240461 8 -
17250461 9 -
17260461 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17270461 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6059111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1610.00 SEK
    1517.16 SEK / 10 par
    Save 92.84 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Vinterskyddshandskar kombinerar skydd mot termiska risker med skärskydd på nivå C. Polymerbeläggning förbättrar greppet och förblir flexibel även vid låga temperaturer.
  • Vinterskyddshandskar kombinerar termiskt skydd med skärskydd på nivå C
  • Robust polymerbeläggning förblir flexibel även vid låga temperaturer
  • Akrylfoder ger isolering vid direkt kontakt med kalla föremål
  • Förbättrat grepp i torra eller lätt fuktiga områden
  • Dubbelskiktskonstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 511: 02X
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Polymer
Färg Klart, Svart
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Material Polyamid, Glas
Produkttyp Kyltåliga handskar
Storlek 11
EN388 Standard 3X42C
För användning med (applikation) Konstruktion, truckdrift, metallarbete och kylning
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Liner material Akryl
Serie Unilite Thermo Plus Cut C