Läs mer
uvex Unilite Thermo Plus Cut C säkerhetshandskar
Produktkod. p-7230497 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
10 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17230461 7 -
17240461 8 -
17250461 9 -
17260461 10 -
17270461 11 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17230461 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6059107
Vinterskyddshandskar kombinerar skydd mot termiska risker med skärskydd på nivå C. Polymerbeläggning förbättrar greppet och förblir flexibel även vid låga temperaturer.
  • Vinterskyddshandskar kombinerar termiskt skydd med skärskydd på nivå C
  • Robust polymerbeläggning förblir flexibel även vid låga temperaturer
  • Akrylfoder ger isolering vid direkt kontakt med kalla föremål
  • Förbättrat grepp i torra eller lätt fuktiga områden
  • Dubbelskiktskonstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 511: 02X
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Polymer
Färg Klart, Svart
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Material Polyamid, Glas
Produkttyp Kyltåliga handskar
Storlek 7
EN388 Standard 3X42C
För användning med (applikation) Konstruktion, truckdrift, metallarbete och kylning
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Liner material Akryl
Serie Unilite Thermo Plus Cut C