Läs mer
uvex Unilite Thermo Plus säkerhetshandskar
Produktkod. 15377132 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
7
9
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15377132 9
17280461 7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15377132 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6059209
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Materialsammansättningen i två lager har akryl och ny ull för att säkerställa ett behagligt handklimat och ökad användarkomfort. Polymerbeläggning ger mekanisk nötningsbeständighet och förblir flexibel även vid låga temperaturer.
  • Handskarna har tvålagers materialsammansättning av akryl och ny ull
  • Polymerbeläggning på handflatan förblir flexibel även vid låga temperaturer
  • Beläggning ger mekanisk nötningsbeständighet
  • Förbättrade greppegenskaper i torra eller lätt fuktiga områden
  • Ger värmeisolering vid direkt kontakt med kalla föremål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beläggningsmaterial Polymer
Färg Svart
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Material Polyamid, Elastan
Produkttyp Kyltåliga handskar
Storlek 9
EN388 Standard 3131X
Handske manschettstil Sticka
Liner material Akryl, Ull
Serie Unilite Thermo Plus