Läs mer
uvex Unilite Thermo Plus säkerhetshandskar
Produktkod. 17280461 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
7
9
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17280461 7
15377132 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17280461 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6059207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 SEK
    998.60 SEK / 10 par
    Save 61.40 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-10-2026
Materialsammansättningen i två lager har akryl och ny ull för att säkerställa ett behagligt handklimat och ökad användarkomfort. Polymerbeläggning ger mekanisk nötningsbeständighet och förblir flexibel även vid låga temperaturer.
  • Handskarna har tvålagers materialsammansättning av akryl och ny ull
  • Polymerbeläggning på handflatan förblir flexibel även vid låga temperaturer
  • Beläggning ger mekanisk nötningsbeständighet
  • Förbättrade greppegenskaper i torra eller lätt fuktiga områden
  • Ger värmeisolering vid direkt kontakt med kalla föremål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 511:010
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Polymer
Färg Svart
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Material Polyamid, Elastan
Produkttyp Kyltåliga handskar
Storlek 7
EN388 Standard 3131X
För användning med (applikation) Konstruktion, truckdrift och kylning
Kön Unisex
Handske manschettstil Sticka
Liner material Akryl, Ull
Serie Unilite Thermo Plus