Läs mer
uvex Unilite Thermo Säkerhetshandskar
Produktkod. 15307142 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
7
11
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15307142 11
17290461 7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15307142 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6059311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00 SEK
    95.33 SEK / Paket med 1
    Save 49.67 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Materialsammansättningen i två lager har akryl och ny ull för att säkerställa ett behagligt handklimat och ökad användarkomfort. Polymerbeläggning ger mekanisk nötningsbeständighet och förblir flexibel även vid låga temperaturer.
  • Handskarna har tvålagers materialsammansättning av akryl och ny ull
  • Polymerbeläggning på handflatan förblir flexibel även vid låga temperaturer
  • Beläggning ger mekanisk nötningsbeständighet
  • Förbättrade greppegenskaper i torra eller lätt fuktiga områden
  • Ger värmeisolering vid direkt kontakt med kalla föremål
  • Säker att använda vid hantering av mat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beläggningsmaterial Polymer
Färg Svart
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Material Polyamid, Elastan
Produkttyp Kyltåliga handskar
Storlek 11
EN388 Standard 3131X
För användning med (applikation) Konstruktion, truckdrift och kylning
Handske manschettstil Sticka
Liner material Akryl, Ull
Serie Unilite Thermo