Läs mer
uvex Unilite Thermo Säkerhetshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
7
11
Beskrivning
- Handskarna har tvålagers materialsammansättning av akryl och ny ull
- Polymerbeläggning på handflatan förblir flexibel även vid låga temperaturer
- Beläggning ger mekanisk nötningsbeständighet
- Förbättrade greppegenskaper i torra eller lätt fuktiga områden
- Ger värmeisolering vid direkt kontakt med kalla föremål
- Säker att använda vid hantering av mat
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 511:010 |
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Polymer |
| Färg | Svart |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Ambidexter |
| Material | Polyamid, Elastan |
| Produkttyp | Kyltåliga handskar |
| Storlek | 7 |
| EN388 Standard | 3131X |
| Visa mer |