Läs mer
Heidolph™ Unimax 1010
Produktkod. 10429692 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Bana:
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
10429692 10 mm Varje
1 options
Produktkod. 10429692 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5431231000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Unimax 1010 är en medelstor skakapparat och klarar en lastkapacitet på 5 kg som är idealisk i vetenskap, forskning och andra laboratoriemiljöer.
  • Skakapparat Heidolph Unimax 1010 plattformsstorlek 290w x 258d mm, maxhastighet 500rpm, max belastning 5kg, omloppsbana 10mm, orbital skakning, inkluderar timer och plattform
  • Unimax 1010 är en medelstor skakapparat och klarar en lastkapacitet på 5 kg
  • Skakbanan på 10 mm utför en försiktig rörelse för känsliga prover och stöder odlingsplattor och Erlenmeyer-kolvar
  • Ställ in och justera kontinuerligt den variabla hastigheten på den digitala displayen från 30 till 500 rpm
  • Denna modell är lämplig för det modulära inkubatorsystemet och rekommenderas för tillämpningar som kräver variabel temperaturkontroll upp till 65°C
  • En digital processtimer möjliggör obevakad drift och kan ställas in från 1 till 999 minuter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 10 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 5 kg
Hastighetsintervall 30 till 500 rpm
Produkttyp Skakapparat
Modell Unimax 1010