Läs mer
uvex Unipur 6631 säkerhetshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
5
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
10 par
Beskrivning
- Lätta, pålitliga skyddshandskar i polyamid
- Polyuretanbeläggning på insidan av handen och fingertopparna
- Idealisk för precisionsmonteringsarbete
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Grå |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Polyamid |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Storlek | 5 |
| EN388 Standard | 4141X |
| Visa mer |