Läs mer
uvex Unipur 6639 polyuretanbelagda monteringshandskar
Produktkod. 15345662 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
8
9
10
11
Produktkod. 15345662
Brand: uvex 6024809
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Unipur 6639 monteringshandskar är lämpliga för precisionsmekaniskt arbete i torra till lätt fuktiga arbetsmiljöer. Den robusta polyuretanbeläggningen ger nötningsbeständighet, utan att kompromissa med fingerfärdighet eller taktilitet.
  • Polyamidhandskar med polyuretanbeläggning på handflatan och fingertopparna
  • Beläggning erbjuder en hög nivå av nötningsbeständighet
  • Förbättrade greppegenskaper i torra eller lätt fuktiga applikationer
  • Lätt och känslig, idealisk för mekaniskt precisionsarbete
  • Mörkfärgat material döljer smuts och fläckar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Svart
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Material Polyamid
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 9
Stil Helhandsvante
EN388 Standard 4131X
Handske manschettstil Sticka
Serie Unipur 6639