Läs mer
uvex Unipur 6639 polyuretanbelagda monteringshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
8
9
10
11
Beskrivning
- Polyamidhandskar med polyuretanbeläggning på handflatan och fingertopparna
- Beläggning erbjuder en hög nivå av nötningsbeständighet
- Förbättrade greppegenskaper i torra eller lätt fuktiga applikationer
- Lätt och känslig, idealisk för mekaniskt precisionsarbete
- Mörkfärgat material döljer smuts och fläckar
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Svart |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Ambidexter |
| Material | Polyamid |
| Produkttyp | Mekaniska skyddshandskar |
| Storlek | 6 |
| Stil | Helhandsvante |