Läs mer
Buerkle™ UniSampler med slang
Produktkod. 10400581 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10400581 1000 ml Varje
1 options
Produktkod. 10400581 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53142000
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ UniSampler med slang för djupa, svåråtkomliga platser.
  • Sugslang PVC, 2,50 m lång
  • Komplett i en praktisk transportväska inkl. provflaska PP 1000mL, vakuumpump, universell flaskadapter, slangvikt gjord av AISI 304 (1.4301), 20 seal-it-flasktätningar
  • Universal flaskadapter av PVC, för flaskhalsarØ 24 mm, 32 mm, 39 mm och 50 mm nominell dimension, för provflaskor 100 1000 –ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp MiniSampler
Material Rostfritt stål (V2A)
Inkluderar 2,5 m L PVC-sugslang, levereras komplett i en praktisk transportväska inklusive en 1000 mL polypropenprovflaska, vakuumpump, adapter för provflaskor 100 till 1000 mL, slangvikt gjord av V2A, 20 Seal-it flaskförslutningar
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
För användning med (applikation) För svåråtkomliga platser
Längd (metrisk) 2,5 m (slang)