Läs mer
Buerkle™ UniSampler med suglans
Produktkod. 10539421 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 till 500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10539421 250 till 500 ml Varje
1 options
Produktkod. 10539421 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53141000
I lager
Buerkle™ UniSampler med suglans ser till att vätska endast kommer i kontakt med sugslangen och den ursprungliga provflaskan.
  • Sugrör PP, sugslang PVC
  • Inkl. 5 provflaskor vardera PP 250mL och 500mL, vakuumpump, universaladapter för provflaskor, 20 seal-it-flaskförslutningar
  • Universal flaskadapter av PVC, för flaskhalsarØ 24 mm, 32 mm, 39 mm och 50 mm nominell dimension, för provflaskor 100 1000 –ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Flytande provtagare
Material Polypropen, PVC
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Inkluderar Suglans, 5 provflaskor vardera polypropen 250 mL och 500 mL, vakuumpump, universaladapter för provflaskor, 20 st seal-it flaskförslutningar
Kapacitet (engelska) 8.45 oz.
Kapacitet (metrisk) 250 till 500 ml
För användning med (applikation) För flytande prover från exakt förutbestämt djup, med handmanövrerad vakuumpump
Längd (metrisk) kniv 100 cm