Läs mer
Cole-Parmer™ Universal Foam Borst Set
Produktkod. 12353810 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12353810 Vitt Paket med 3
1 options
Produktkod. 12353810 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 8455200
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Rengör en mängd olika invändiga ytor utan att absorbera vatten. Universal Foam Brush Set innehåller 9 tum och 18 tum långa tvättborstar och en 15 tum lång universell glasborste. Borstar som håller länge håller upp till 20 gånger längre än svampar.
  • Mjukt, plyschskum som skonsamt rengör invändiga ytor utan att absorbera vatten, vilket innebär att skumborsten aldrig blir blöta eller slappa.
  • Dessa långvariga borstar håller upp till tio gånger längre än borstar av högsta kvalitet och upp till tjugo gånger längre än svampar.
  • Setet med tre borstar innehåller 229 mm och 457 mm långa tvättborstar och en 381 mm lång universell glasborste.
  • Tvättborstarna passar glas med en bredd på 63,5 mm eller större neck.
  • Den universella borsten mäter 19 mm i diameter och böjs för att passa glasets form.
  • När den är böjd och roterad rengör den hörn av glaset som annars skulle vara oåtkomliga.
Specifikationer
Produkttyp Bägare/flaskborste
Borstmaterial Skumma
Borsttyp Flexibel
Färgkodad Nej
Form Skumma
Sterilitet Icke-steril
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Glas
Storlek Universal, 9 tum och 18 tum. Lång