Läs mer
Fisherbrand™ Unisex 65% Polyester/35% Cotton Laboratory Coats
Handla allt Fisherbrand Produkter
Storlek:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Längd (metrisk):
92cm
100 cm
108 cm
116cm
124cm
132cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Two lower patch pockets
- Breast pocket with integral pen pocket
- Concealed stud fastened front
- Single rear vent for ease of movement
- Not CE marked
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lab Coat |
| Storlek | Large |
| Kön | Unisex |
| Material | Polyester, Carbon |
| Färg | White |
| Antal fickor | 3 |
| Inkluderar | Concealed stud front single rear vent & 3 patch pockets |
| Längd (metrisk) | 108 cm |
| Konstruktion | 65% Polyester/35% Cotton |