Läs mer
Fisherbrand™ Unisex labbrockar i bomull
Handla allt Fisherbrand Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Längd (engelska):
44,1 tum.
44,9 tum.
45,7 tum.
46,5 tum
47,2 tum
48,0 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Labbrock för allmänt bruk |
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Bomull |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Snaps |
| Manschettstil | Öppna |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal fickor | 3 |
| Visa mer |