Specifications
| Produkttyp | Allmän labbrock |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Bomull |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Snaps |
| Manschettstil | Öppna |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal fickor | 3 |
| Show More |