Läs mer
Logistik™ Unisex Laboratorierockar i bomull
Produktkod. 13151731
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Storlek (metrisk) bröst:
101,6 till 104,14 cm
106,68 till 111,76 cm
116,84 till 121,92 cm
124 till 129 cm
91,44 till 96,52 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Storlek (metrisk) bröst Förpackningsstorlek
13151731 Betydande 106,68 till 111,76 cm Varje
13131731 2X-large 124 till 129 cm Varje
13161731 Intermediär 101,6 till 104,14 cm Varje
13171731 Liten 91,44 till 96,52 cm Varje
13181731 X-large 116,84 till 121,92 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13151731 Leverantör Logistik™ Leverantörsnummer 222C1WH108CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1751.13 SEK
    401.14 SEK / Paket med 1
    Save 1349.99 SEK
    77% Av
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
View alternative products
Kombinera professionalism och funktion med Logistik™ Unisex Laboratorierockar i bomull. Tillgängliga i storlekarna small till 2XL, alla kappor är av bomull, unisex och har en ventil baktill för en bekväm passform.
  • Unisex
  • Ren bomull
  • Dold dubbfästning framtill
  • 305g2 heritage 3111 bomull
  • Ej CE-märkt
Specifications
Produkttyp Allmän labbrock
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material Kol
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Antal fickor 3
Storlek (metrisk) bröst 106,68 till 111,76 cm
Inkluderar Tre fickor med geringslag
Längd (metrisk) 108 cm
Konstruktion 100% bomull