Läs mer
Logistik™ Unisex Laboratorierockar i bomull
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Storlek (metrisk) bröst:
101,6 till 104,14 cm
106,68 till 111,76 cm
116,84 till 121,92 cm
124 till 129 cm
91,44 till 96,52 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Unisex
- Ren bomull
- Dold dubbfästning framtill
- 305g2 heritage 3111 bomull
- Ej CE-märkt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Labbrock för allmänt bruk |
| Storlek | Intermediär |
| Kön | Unisex |
| Material | Kol |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal fickor | 3 |
| Storlek (metrisk) bröst | 101,6 till 104,14 cm |
| Inkluderar | Tre fickor med geringslag |
| Show More |