Läs mer
Logistik™ Unisex Laboratorierockar i bomull
Beskrivning
- Unisex
- Ren bomull
- Dold dubbfästning framtill
- 305g2 heritage 3111 bomull
- Ej CE-märkt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Allmän labbrock |
| Storlek | X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Kol |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal fickor | 3 |
| Storlek (metrisk) bröst | 116,84 till 121,92 cm |
| Inkluderar | Tre fickor med geringslag |
| Visa mer |