Läs mer
Logistik™ Unisex Laboratorierockar i bomull
Produktkod. p-8000702
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Storlek (metrisk) bröst:
101,6 till 104,14 cm
106,68 till 111,76 cm
116,84 till 121,92 cm
124 till 129 cm
91,44 till 96,52 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13131731
Brand: Logistik™ 222C1WH124CM
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Kombinera professionalism och funktion med Logistik™ Unisex Laboratorierockar i bomull. Tillgängliga i storlekarna small till 2XL, alla kappor är av bomull, unisex och har en ventil baktill för en bekväm passform.
  • Unisex
  • Ren bomull
  • Dold dubbfästning framtill
  • 305g2 heritage 3111 bomull
  • Ej CE-märkt
Specifikationer
Produkttyp Labbrock för allmänt bruk
Storlek 2X-large
Kön Unisex
Material Kol
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Antal fickor 3
Storlek (metrisk) bröst 124 till 129 cm
Inkluderar Tre fickor med geringslag
Längd (metrisk) 105 cm
Konstruktion 100% bomull