Läs mer
Alexandra™ Unisex White Stud Front Lab Coat
Storlek:
X-Small
Small
Intermediär
Betydande
X-Large
2X-large
3X-Large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Unisex asymmetrical stud front laboratory coat
- Stretch cuffs for comfort
- Two hip pockets, one chest pocket
- Machine washable and industrially launderable
- Unisex
- Length 43ins/110cm
- 245gsm 67% polyester/33% cotton
- Available in a choice of colours in the wider product portfolio
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | General Purpose Lab Coat |
| Storlek | 3X-Large |
| Kön | Unisex |
| Material | Polycotton |
| Färg | White |
| Förslutningstyp | Press Studs |
| Manschettstil | Knit |
| Disponibel | Reusable |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Antal fickor | 3 |
| Visa mer |