Learn More
Alexandra™ Unisex White Stud Front Lab Coat
Descripción
- Unisex asymmetrical stud front laboratory coat
- Stretch cuffs for comfort
- Two hip pockets, one chest pocket
- Machine washable and industrially launderable
- Unisex
- Length 43ins/110cm
- 245gsm 67% polyester/33% cotton
- Available in a choice of colours in the wider product portfolio
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | General Purpose Lab Coat |
| Size | X-Small |
| Gender | Unisex |
| Material | Polycotton |
| Color | White |
| Closure Type | Press Studs |
| Cuff Style | Knit |
| Disposable | Reusable |
| Sterility | Non-sterile |
| No. of Pockets | 3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?